Learn More
BD Solución BD FACS™ de lisado concentrada 10X
Código de producto. 10141013 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10141013 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10141013 Proveedor BD N.º de proveedor 349202
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede usarse tanto en procedimientos de lisis/lavado como de lisis/sin lavado. La solución BD™ FACS™ de lisado concentrada 10X es adecuada para su uso con reactivos como los reactivos BD Tritest™ o BD Simultest™ y un citómetro de f
La solución de lisado BD™ FACS™ está indicada para el lisado de glóbulos rojos tras la tinción de inmunofluorescencia directa de los glóbulos periféricos humanos con anticuerpos monoclonales antes del análisis citométrico de flujo. La lisis de células sanguíneas enteras ayuda a eliminar las células interferentes para permitir la detección eficaz de linfocitos.
  • Suficiente para 2000 pruebas cuando se utiliza en procedimientos de lisis/sin lavado (por ejemplo, BD Tritest™)
  • Suficiente para 500 pruebas cuando se utiliza en procedimientos de lisis/lavado (por ejemplo, BD Simultest™)
  • Para preparar, diluir el concentrado 10X 1:10 a temperatura ambiente (20–25 °C), agua desionizada
  • Temperatura de inflamación 64 °C
  • Soluble en agua
  • Para uso en diagnóstico in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Contenido y almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado.
Concentración 10X
Para utilizar con (equipo) Sistemas de citometría de flujo, como los sistemas FACSCanto™ y FACSCalibur™
Tipo Solución de lisado
Incluye Formulación aproximada: 10 % formaldehído, 30 % dietilenglicol, 3,5 % metanol, 56,5 % agua
Cantidad 100 mL
Formulario Líquidos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BD FACS Lysing Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, formaldehyde, methanol