Learn More
Fisherbrand™ Kit de derrames especial para ácido de batería
Código de producto. 16563852 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 1 unidad
Código de producto.
16563852 Cantidad: 1 unidad
1 options
Código de producto. 16563852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.52€
    160.48€ / 1 sets
    Ahorro 49.04€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit de derrames Brady diseñado para recoger el ácido de una batería tanto en superficies lisas como rugosas, al tiempo que permanece químicamente inerte.
  • Colóquelo cerca de una estación de cambio de baterías y alrededor de sus instalaciones.
  • Le permite estar preparado en caso de que se produzca un derrame.
  • Diseñado para recoger el ácido de la batería tanto en superficies lisas como
Especificaciones
Tipo Absorbente químico
Incluye 1 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x cubo, 1 x recogedor y rascador, 1 x SF-JAR-CS (149265)
compliance-icons
Nombre del producto
  • ACID NEUTRALIZER (shaker; pail)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate