Learn More
Fisherbrand™ Pila alcalina
Código de producto. 15318754 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de batería:
9 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de batería Tamaño de la unidad
15318754 9 V cada uno
1 options
Código de producto. 15318754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.43€
    6.49€ / paquete de 1
    Ahorro 1.94€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta pila de 9 V con una amplia variedad de dispositivos electrónicos.
  • Pila alcalina de 9V
Especificaciones
Tipo de batería 9 V
Cantidad 1 unidad
Tensión 9 V