Learn More
Elma Sistema de cestas
Código de producto. 17818835
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Modelo:
Sistema de cesta modular tipo 10
Sistema de cesta modular tipo 100
Sistema de cesta modular tipo 120
Sistema de cesta modular tipo 150
Sistema de cesta modular tipo 180
Sistema de cesta modular tipo 20
Sistema de cesta modular tipo 30
Sistema de cesta modular tipo 300
Sistema de cesta modular tipo 40
Sistema de cesta modular tipo 60
Sistema de cesta modular tipo 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Modelo Tamaño de la unidad
17818835 105 x 255 x 95 mm Sistema de cesta modular tipo 60 cada uno
17891666 105 x 195 x 50 mm Sistema de cesta modular tipo 30 cada uno
17848835 105 x 455 x 55 mm Sistema de cesta modular tipo 80 cada uno
17868835 105 x 195 x 95 mm Sistema de cesta modular tipo 40 cada uno
17838835 255 x 450 x 135 mm Sistema de cesta modular tipo 300 cada uno
17828835 255 x 450 x 55 mm Sistema de cesta modular tipo 150 cada uno
17808835 195 x 250 x 90 mm Sistema de cesta modular tipo 100 cada uno
17858835 195 x 250 x 135 mm Sistema de cesta modular tipo 120 cada uno
17878835 255 x 280 x 135 mm Sistema de cesta modular tipo 180 cada uno
17898825 70 x 155 x 35 mm Sistema de cesta modular tipo 10 cada uno
17888835 105 x 110 x 50 mm Sistema de cesta modular tipo 20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17818835 Proveedor Elma N.º de proveedor 1113050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.28€
    72.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.28€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de cestas modulares para Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, FÁCIL
  • Acero inoxidable con asas de plástico.
  • Mangos ergonómicos
  • Esterilizable en autoclave
  • Orificios de bayoneta en la parte inferior para montar soportes (por ejemplo, Elma Pin, soporte de silicona para peine inferior)
  • Aberturas cuadradas en las paredes laterales para montar soportes de silicona
Especificaciones
Tipo Sistema de cesta modular
Capacidad (métrico) 5.0 kg
Capacidad (imperial) 11 lb.
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Seleccionar. Fisherbrand FÁCIL. Elmasonic FÁCIL. Elmasonic PAG
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 105 x 255 x 95 mm
Modelo Sistema de cesta modular tipo 60