Learn More
Gilac™ Cesta para botellas
Código de producto. 30245705
Change view
Click to view available options
Admite:
Bottles (1 L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
30245705 Bottles (1 L) cada uno
1 options
Código de producto. 30245705 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G660142
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cesta de transporte GILAC para 6 botellas fabricada en plástico apto para uso alimentario. Caja para botellas con asa ancha para un fácil manejo.
  • Cesta de transporte GILAC para 6 botellas fabricada en plástico de calidad alimentaria
  • Caja para botellas con asa ancha para un fácil manejo.
  • Este portabotellas puede contener 6 botellas de 1 L cada una
  • De grado profesional, está diseñado para uso intensivo.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Red
Admite Bottles (1 L)
Material Polipropileno
Posiciones Vertical
Forma Vertical
Apilables N.º
Esterilidad Non-sterile
Longitud (métrico) 340 mm
Tipo de producto Soporte para frascos
Diámetro interior (métrico) 10 cm
Estantes 1
Altura (métrico) 280 mm
matriz, red, conjunto 2 x 3
Anchura (métrico) 255 mm