Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento apilables BASICBOX
Código de producto. 15879475
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,7 L
2,3 L
3,5 L
9 L
15 L
20 L
30 L
52 L
134 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
205 x 170 x 75 mm
205 x 170 x 100 mm
205 x 170 x 145 mm
328 x 250 x 190 mm
380 x 330 x 213 mm
425 x 330 x 213 mm
595 x 395 x 170 mm
595 x 395 x 310 mm
780 x 570 x 400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15879475 3,5 L 205 x 170 x 145 mm cada uno
15859475 1,7 L 205 x 170 x 75 mm cada uno
15869475 2,3 L 205 x 170 x 100 mm cada uno
15889475 9 L 328 x 250 x 190 mm cada uno
15899475 15 L 380 x 330 x 213 mm cada uno
15809485 20 L 425 x 330 x 213 mm cada uno
15819485 30 L 595 x 395 x 170 mm cada uno
15829485 52 L 595 x 395 x 310 mm cada uno
15839485 134 L 780 x 570 x 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15879475 Proveedor Multiroir Controlec™ N.º de proveedor 18723
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Apílelas fácilmente una sobre otra de una manera estable y segura. Las cajas de almacenamiento apilables Multiroir Controlec™ BASICBOX están fabricadas con plástico transparente con una tapa empotrada encajable y esquinas redondeadas para un almacenamiento cómodo de los productos alimenticios o cualquier producto. Disponibles en diversos tamaños.
La serie BASICBOX es una excelente y fiable solución de almacenamiento para todos los productos y los productos alimenticios.
  • Fabricada con PP reciclable
  • Perfecta para la industria alimentaria
  • Translúcido para ofrecer una visión general perfecta del contenido
  • La tapa se encaja en la parte inferior mediante una bisagra en los laterales de la caja
  • Tapa muy rebajada para una gran estabilidad cuando se apila
  • Las esquinas redondeadas garantizan la seguridad de uso
  • Clasificación de temperatura de -°20 C a +70 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,5 L
Color del tapón Translúcido
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa empotrada con clic
Color Translúcido
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Sector alimentario
Incluye Tapa
Tipo de montaje Apilable
N.º de compartimentos 1
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Apilables Sí
Modelo BASICBOX
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 205 x 170 x 145 mm
Longitud (métrico) 205 mm
Anchura (métrico) 170 mm
Altura (métrico) 145 mm