Learn More
Fisherbrand™ Silla de laboratorio baja Basic Comfort
Código de producto. 17706699 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo: Silla
Código de producto.
17706699 Tipo: Silla
1 options
Código de producto. 17706699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    161.95€ / paquete de 1
    Ahorro 42.05€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Silla de laboratorio ajustable con excelente soporte lumbar para sentarse de forma cómoda y saludable durante un período de tiempo más largo.
  • Respaldo de contacto permanente y respaldo regulable en altura
  • La superficie de asiento grande y cómoda y el respaldo espacioso ofrecen un excelente apoyo
  • Soporte corporal fiable para el trabajo de laboratorio
  • Materiales fáciles de cuidar, fáciles de limpiar
Especificaciones
Tipo de producto Silla
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 440 y 620 mm
Ajustables Altura ajustable por resorte de gas
Certificaciones/conformidad Marca GS para seguridad comprobada según DIN 68877
Acabado Cuero artificial
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de laboratorio en mesas de laboratorio bajas
Material del bastidor Poliamida
Incluye Respaldo, asiento, resorte de gas, cubierta de resorte de gas, base de pie en estrella de 5, ruedas
Tipo de elevación Ajuste de la altura de elevación de gas
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Ajustable de 440 a 620 mm
Garantía 10 años
Peso (métrico) 12 kg
Tipo de rueda Ruedas suaves para suelos duros
Anchura (métrico) 640 mm
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Con soporte lumbar Sí
Tipo de asiento Altura del escritorio
Mostrar más Mostrar menos
Cumple con los niveles de seguridad biológica S1 y S2, cumple con GMP