Learn More
Euro Protection™ Cinta de barricada
Código de producto. 12048865
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo, Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12048865 Rojo, Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 12048865 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 70010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18€
    5.07€ / paquete de 1
    Ahorro 6.11€
    54% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 100 m x 50 mm
Longitud (métrico) 100 m
Anchura (métrico) 50 mm
Color Rojo, Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Cinta de barricada