Learn More
Thermo Scientific™ Pretratado Barnstead™ para sistemas de purificación de agua en punto de uso
Código de producto. 15920216
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de cartucho:
Cartucho de pretratamiento
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo de cartucho Tamaño de la unidad
15920216 Cartucho de pretratamiento 1 unidad
1 options
Código de producto. 15920216 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50157886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1425.00€ / paquete de 1
    Ahorro 80.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pretratamiento para sistemas de purificación de agua de punto de uso
El tratamiento previo de Barnstead contiene prefiltro, estabilizador de dureza y filtro de carbono. La unidad contiene regulador de presión y medidores de presión. El diseño compacto incluye la posabilidad de montaje en pared.
  • Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.
  • Contiene prefiltro, estabilizador de dureza y filtro de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Cartucho de pretratamiento
Descripción El pretratamiento incluye filtros de partículas, filtros de carbono y cadenas estabilizadoras de dureza (D502113, D502114 y D502115).
Para utilizar con (equipo) Smart2Pure Pro
Incluye Regulador de presión, manómetros, tres cartuchos y montaje en pared
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,83 x 33,78 x 50,80 cm (14,5 x 13,3 x 20,0 pulg)
Peso (imperial) 24,5 lb
Peso (métrico) 11,4 kg
Tipo de producto Sistema de purificación de agua