Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas con cierre y códigos de barras para tubos de almacenamiento Matrix™
Descripción
Mejora del almacenamiento de muestras a baja temperatura, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los las gradillas con cierre y código de barras Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas con cierre y código de barras incluyen un código de barras lineal, un código de barras 2D e identificación legible para el ojo humano en tres lados de la gradilla para conseguir lo último en seguimiento de muestras para garantizar el mejor seguimiento de las muestras. Se usa en combinación con los tubos con código de barras 2D, lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones Thermo Scientific.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
- Almacenamiento en gradilla de tamaño ANSI compatible con sistemas robóticos
- Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras independientemente de su sistema de código de barras
- Los códigos de barras en gradilla son compatibles con nuestra gama de lectores VisionMate
- La tapa con bisagra permanece en posición abierta en la gradilla mientras se realiza el pipeteo manual para evitar la contaminación de la tapa al colocarse sobre la mesa de trabajo
Las gradillas con cierre ahorran un valioso espacio
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- La tapa de la gradilla con cierre de seguridad se puede elevar robóticamente para acceder a los tubos mediante aplicaciones automatizadas de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Gradillas con cierre vacío |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Material | Plástico |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos con cierre de rosca de 500 μl |
| Cantidad | 5/caja |
| Código de barras | Matriz de datos 2D, código EAN lineal 128; legible |
| Admite | Tubos 2D Matrix |
| Línea de productos | Matrix |
| Capacidad (imperial) | 0,0169 fl oz |
| Mostrar más |