Learn More
CPC™ Adaptador de inserción espalda con espalda
Código de producto. 17874454
Cambiar vista
Click to view available options
Presión:
Hasta 60 psi, 4,1 bar
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Presión Tamaño de la unidad
17874454 Hasta 60 psi, 4,1 bar paquete de 25
1 options
Código de producto. 17874454 Proveedor CPC™ N.º de proveedor MPC22X2239M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MPC a MPX Adaptador de inserción espalda con espalda
  • Grado médico
  • Sin válvula
  • Opciones de sello: Silicona, curada con platino, USP Clase VI, ADCF
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, ADCF
Color Ámbar
Material Polisulfona
Presión Hasta 60 psi, 4,1 bar
Método de esterilización Gamma y autoclave
Temperatura máx. (imperial) 300 °F
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura máx. (métrico) 149°C