Descripción
Excelente para la identificación de laboratorio, incluidos viales, portaobjetos y tubos de ensayo. La cinta de bajo perfil se adhiere a superficies lisas, rugosas o con revestimiento de polvo, así como a superficies irregulares o con baja energía superficial. Adhesivo acrílico permanente y un revestimiento de poliamida, estas etiquetas se imprimen en texto negro sobre un fondo blanco con un acabado mate. Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas Fabricado con un material de polipropileno duradero, esta es una solución económica para la identificación de viales, tubos y otros recipientes de muestras antes de ser congelados.
- Tamaño: 9,53 mm x 6,4 m
- Color: Negro sobre blanco
- Material Brady: Polipropileno B-7425
- Compatibilidad de la impresora: BMP21-PLUS, BMP2
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Negro/blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Material | Paño de vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado eléctrico; Identificación de instalaciones; Marcado de suelo; Etiquetado de laboratorio; Etiquetado pobre y 5S; Marcado de tuberías y válvulas; Marcado de almacén; Etiquetado indicador de temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | Serie BMP™ 21 Plus |
| Mostrar más |