Learn More
Aztreonam, Thermo Scientific™
132.00€ - 448.00€
| CAS | 78110-38-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H17N5O8S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 435.426 |
| Número MDL | MFCD00072145 |
| Clave InChI | WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N |
| PubChem CID | 56842327 |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid |
| SMILES | CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15425189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62887.03 |
1g |
132.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62887.06 |
5g |
448.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAztreonam is used to treat severe infections of the urinary tract, lower respiratory tract, skin, stomach, female reproductive organs, and other body systems.
Solubility
Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| 78110-38-0 | |
| 435.426 | |
| WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N | |
| 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid |
| C13H17N5O8S2 | |
| MFCD00072145 | |
| 56842327 | |
| CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N |
Especificaciones
| Aztreonam | |
| White | |
| MFCD00072145 | |
| Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml | |
| CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N | |
| 435.426 | |
| 435.43 |
| 78110-38-0 | |
| C13H17N5O8S2 | |
| 14,925 | |
| WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N | |
| 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid | |
| 56842327 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 278-839-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2451400
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C