Learn More
Azlon™ Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Estilo de apilado cónico: ahorra espacio y facilita el manejo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Graduaciones indelebles, nítidas, azules y fáciles de leer
- Precisas boquillas de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro de base (métrico) | 38 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 50,5 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 50,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos |
| Altura (métrico) | 61 mm |
| Incrementos | 10 ml |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Mostrar más |