Learn More
Azlon™ Botes redondos de polipropileno con cuello estrecho
Código de producto. 10490655
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 ml
125 ml
125 mL
150 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
Cantidad:
10/paq.
10/paquete
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/paq.
60/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10490655 500 ml 10/paq. paquete de 10
10044514 30 ml 10/paq. paquete de 10
15757997 30 mL 1200/Pk. cada uno
10004564 60 ml 10/paq. paquete de 10
12551446 100 ml 10/paquete paquete de 10
10278304 125 ml 10/paquete paquete de 10
15787997 125 mL 350/Pk. cada uno
10472395 150 ml 10/paq. paquete de 10
15797997 150 mL 330/Pk. cada uno
10175564 250 ml 10/paq. paquete de 10
15708007 250 ml 200/Pk. cada uno
15718007 500 ml 110/Pk. cada uno
10207774 1000 ml 5/paq. paquete de 5
15728007 1000 ml 60/paq. cada uno
10419704 2000 ml 5/paq. paquete de 5
15738007 2000 mL 30/Pk. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10490655 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BNP0500P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.97€
    20.32€ / paquete de 10
    Ahorro 4.65€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™ son ideales para aplicaciones de conta
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto co
  • Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Buena resistencia química general
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 167 mm
Altura (imperial) 6,57 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de boca estrecha