Learn More
Bomba de chorro de agua de vacío de polipropileno Azlon™
Descripción
Adecuado para la mayoría de las presiones del agua del laboratorio
- Adecuado para la mayoría de las presiones del agua del laboratorio
- Válvula antirretorno integrada para aumentar la seguridad
- Conexión de vacío desmontable: acepta tubos con calibre de 6 mm a 9 mm
- Se suministran con boquilla de entrada de agua y conectores para grifos de rosca R de 3/4 pulg, con adaptador de reducción R de 1/2 pulg
- La boquilla de entrada de agua acepta tubos con calibre de 10 mm a 12 mm
- Consumo de agua muy bajo: 190 l/h a una presión de suministro de agua de 3,5 bar
- Se puede alcanzar una presión de 16 mbar (temperatura del agua de 12 °C) con una presión de suministro de agua de 3 a 6 bar
- Alta capacidad de succión con un caudal de aprox. 400 l/h de aire (a 1 atm y presión de suministro de agua de 3,5 bar a 12 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Boquilla de manguera de entrada de agua y conectores para grifos de rosca R de 3/4 pulg, con adaptador de reducción R de 1/2 pulg |
| Material | Polipropileno |
| Caudal | 400 l/h. |
| Altura global (métrico) | 8,5 cm |
| Longitud global (métrico) | 10,1 cm |
| Anchura global (métrico) | 8,9 cm |
| Tipo de bomba | Bomba de chorro de agua |
| Aplicaciones | Para la mayoría de las presiones del agua del laboratorio |
| Presión máxima | 6 bar |
| Para utilizar con (equipo) | Grifos roscados y un conector de tubos |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?