Learn More
Bidones impresos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 10667825
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10667825 250 ml cada uno
12623142 50 ml paquete de 5
11980985 100 ml paquete de 5
10074084 500 ml cada uno
11363434 1000 ml cada uno
10718205 2000 ml cada uno
11990985 3000 ml cada uno
10617065 5000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10667825 Proveedor Azlon N.º de proveedor JPB0250P
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las jarras impresas de polipropileno Azlon™ Azlon™ proporcionan una solución fiable para la medición y dispensación de líquidos en un laboratorio.
  • Conos para formar una gran boquilla de vertido
  • Fabricado de polipropileno de alta claridad para una mayor resistencia y visibilidad
  • Graduaciones impresas de color azul nítidas y mejoradas
  • Esterilización en autoclave a 121 °C
  • Diseño ergonómico con asa con agarre de pulgar para facilitar el transporte
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
Specifikationer
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios para la manipulación de sustancias químicas
Altura (métrico) 100 mm
Cantidad 1/Paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Bidón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala impresa azul
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.