Learn More
Azlon™ Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas
Descripción
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
- Bidones cónicos de polipropileno de alta claridad
- Graduaciones moldeadas permanentes
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Asa de diseño ergonómico con agarre de pulgar para facilitar el transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | Individual |
| Cantidad | Unitary |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 135 °C |
| Graduaciones | 500 ml |
| Closure Included | No |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |