Learn More
Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas
Código de producto. 11343694
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduaciones:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11343694 1000 ml 100 ml 1 PCS
11303694 50 ml 2 ml paquete de 5
11313694 100 ml 10 ml paquete de 5
11323694 250 ml 50 ml cada uno
11333694 500 ml 100 ml cada uno
11353694 2000 ml 500mL cada uno
11363694 3000 ml 500 ml cada uno
11373694 5000 ml 500 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11343694 Proveedor Azlon N.º de proveedor JPM1000P
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
  • Bidones cónicos de polipropileno de alta claridad
  • Graduaciones moldeadas permanentes
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Asa de diseño ergonómico con agarre de pulgar para facilitar el transporte
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° por paquete Individual
Cantidad Unitary
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Graduaciones 100 ml
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 180 mm
Altura (imperial) 7,09 in
Diámetro (métrico) 104 mm
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Forma Cónico
Certificaciones/conformidad UE; USA
Tipo de producto Bidón moldeado