Learn More
Azlon™ Pinza esterilizable en autoclave de válvula de vaciado de polimetilpenteno (PMP)
Código de producto. 12084588
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,5 cm
14,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12084588 14,5 cm cada uno
12054618 11,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12084588 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor TWY262
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con PMP, que tiene un elevado punto de fusión y una buena estabilidad de temperatura. Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de PMP Azlon™ son ideales para la manipulación segura de muestras.
Fabricadas con PMP, que tiene un elevado punto de fusión y una buena estabilidad de temperatura. Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de PMP Azlon™ son ideales para la manipulación segura de muestras.
  • Pinzas esterilizables en autoclave de alta calidad
  • Asas dentadas finas para una manipulación segura de las muestras
Spezifikation
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Longitud (métrico) 14,5 cm
Material PMP
Dimensiones (L x An) 145 l mm
Para utilizar con (aplicación) Para la manipulación segura de muestras
Cantidad c/u
Estilo de punta Sharp
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.