Learn More
Barra agitadora magnética con pivote de giro Azlon™
Código de producto. 10135374
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5mm
0.23 pulg.
6
6 mm
8 mm
9,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10135374 25 mm 6 mm paquete de 2
10648195 12mm 4,5mm paquete de 2
10298094 15 mm 4,5mm paquete de 2
10738795 8 mm 3 mm paquete de 2
10585105 20 mm 6 paquete de 2
10729175 30 mm 0.23 pulg. paquete de 2
10636855 45 mm 8 mm paquete de 2
10431235 40 mm 8 mm paquete de 2
10145374 35 mm 6 mm paquete de 2
10788995 50 mm 8 mm paquete de 2
10431425 60 mm - paquete de 2
10564345 70 mm 9,5mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10135374 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWN504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con PTFE magnético. La barra agitadora con anillo pivotante Azlon™ incluye un anillo pivotante central que garantiza una centrifugación eficiente incluso en bases curvadas o irregulares.
  • Fabricada con PTFE magnético
  • El anillo de pivote central garantiza un giro eficaz incluso sobre bases curvas o irregulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,98 pulg de longitud
Longitud (imperial) 0,98 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 25 mm
Material Imán
Cantidad Paquete de 2
Forma Anillo de pivote
Tipo Barra agitadora