Learn More
Azlon™ Frasco lavador integral redondo plurilingüe Azlon™
Código de producto. 15888467
Cambiar vista
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Chemical Label Tamaño de la unidad
15888467 Agua destilada paquete de 5
15898467 Acetona paquete de 5
15808477 Metanol paquete de 5
15818477 Isopropanol paquete de 5
15828477 Etanol paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15888467 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor WGW801P
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El frasco lavador integral redondo plurilingüe Azlon™ está moldeado con una boquilla integrada para reducir la contaminación causada por el tubo interior que toca la mesa de trabajo durante el rellenado.
  • Multilingüe
  • Frasco de lavado de cuello ancho
  • Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
  • Elija entre cinco etiquetas de disolventes, entre las que se incluyen los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad
  • Equipado con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Diseñado con una boquilla integrada para evitar la contaminación
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Boquilla integrada
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Boca Ancha
Chemical Label Agua destilada
Material del cierre Polipropileno
Tipo de producto Frasco lavador