Learn More
Frascos lavadores con hombro en pendiente de LPDE Azlon™
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente de LDPE Azlon™ se han diseñado para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de lavado. Los tapones incluyen aperturas con punta de precisión, ideales para la dispensación con chorro fino de líquido.
- Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
- Equipados con una selección de tapones con dispensador giratorio de polipropileno blanco o rojo
- Opción de tres tamaños
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Translúcido |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 5/paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 5.6 cm |
| Mostrar más |