Learn More
Frascos lavadores de LDPE Azlon™ con tobera integral
Código de producto. 10054614
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10054614 500 ml 5 PCS
10729555 250 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10054614 Proveedor Azlon N.º de proveedor BGF136P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.06€
    22.01€ / paquete de 5
    Ahorro 5.05€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen puntas de precisión, ideales para la dispensación de líquidos a chorro fino. Los frascos de lavado de LDPE con boquilla integrada Azlon™ están diseñados de forma ergonómica para ajustarse a una gran variedad de necesidades de lavado.
Incluyen puntas de precisión, ideales para la dispensación de líquidos a chorro fino. Los frascos lavadores de LDPE AzlonTM con boquilla integrada se han diseñado de manera ergonómica y se ajustan a una gran variedad de necesidades de lavado.
  • Frascos lavadores ergonómicos de LDPE con una punta de chorro de tubo de dispensación moldeada de manera integral
  • La fina sección transversal hexagonal hace que los frascos sean especialmente adecuados para manos más pequeñas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 21mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso como cuentagotas o dispensación de líquidos a chorro fino
Incluye Punta de chorro de tubo de dispensación con moldeado integral
Material LDPE
N.° por paquete 5/Paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 5.6 cm
Diámetro (métrico) 21 mm (cuello interior); 29 mm (cuello exterior)
Tipo de tapón Boquilla integral
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Tipo de producto Frasco lavador