Learn More
Frascos lavadores de LDPE de estilo clásico y cuello estrecho Azlon™
Descripción
Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
- Frascos de lavado redondos de hombro cuadrado tradicionales y populares
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Incluye | Tapones con dispensador giratorio de polipropileno a prueba de fugas |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 5 |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |