Learn More
Azlon™ Frascos redondos de LDPE Azlon™ con cierre cuentagotas y tobera
Código de producto. 10709385
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10709385 60 ml paquete de 10
12054827 30 ml 10 PCS
12084747 150 ml 10 PCS
12084707 250 ml paquete de 10
10044804 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10709385 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BGE820PNC
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación. Los frascos redondos de LDPE Azlon™ con cierre cuentagotas y tobera disponen de un tapón hermético unido y se pueden recortar para ajustar el caudal.
Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación.Los frascos redondos de LDPE AzlonTM con cierre cuentagotas y tobera disponen de un tapón hermético unido y se pueden recortar para ajustar el caudal.
  • Frascos redondos de LDPE con tapón cuentagotas con boquilla
  • Buena resistencia a ataques químicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación
Incluye Tapón de cuentagotas con boquilla
Material LDPE
Cantidad 10/Paq.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Altura (métrico) 109 mm
Para utilizar con (equipo) Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación
Altura (imperial) 4,21 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28/R4
Diámetro (métrico) 40 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con boquilla
Dispensación a través del tapón Sí
Capacidad (imperial) 2,03 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frascos de dispensación