Learn More
Azlon™ Frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY
Código de producto. 12500066
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Tipo de tapón:
Tapón sin ventilación
Ventilación de vapor
Color del tapón:
Blanco
Varios
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Color del tapón unitSize
12500066 1000 ml Ventilación de vapor Blanco paquete de 5
12540066 250 ml Ventilación de vapor Blanco paquete de 5
12510066 250 ml Tapón sin ventilación Blanco 5 PCS
12520066 500 ml Tapón sin ventilación Blanco 5 PCS
12590056 500 ml Ventilación de vapor Blanco 5 PCS
15307047 500 ml Ventilación de vapor Varios cada uno
12530066 1000 ml Tapón sin ventilación Blanco 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12500066 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor WGW020VTML
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado. Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado.Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
  • Frascos de lavado «hágalo usted mismo» con panel de escritura
  • Impresos de forma indeleble en tres idiomas (inglés, francés y alemán)
  • Se suministran con etiquetas de riesgos adhesivas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 34 mm
Incluye Tapón, panel de escritura en blanco, señales de peligro adhesivas
Material LDPE
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 202 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 90 mm
Tipo de tapón Ventilación de vapor
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave