Learn More
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Código de producto. 12580446
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
Impreso de forma indeleble en noruego, danés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en ruso, polaco, alemán e inglés
Impreso de forma indeleble en árabe, francés e inglés
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Descripción unitSize
12580446 250 ml Etanol Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español 5 PCS
11946815 250 ml Metanol Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12166220 250 ml Agua Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12570446 250 ml Acetona Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12186220 250 ml Isopropanol Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12560446 250 ml Agua desionizada Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12106230 250 ml I. M. S. Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12550446 250 ml Agua destilada Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español 5 PCS
11966815 500 ml Acetona Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
10233610 500 ml Metanol Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
10529950 500 ml Agua Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español 5 PCS
11343514 500 ml Etanol Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés 5 PCS
10690121 500 ml Isopropanol Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
10203370 500 ml Agua desionizada Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
10293700 500 ml I. M. S. Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
10191740 500 ml Agua destilada Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español paquete de 5
12347522 500 ml Agua Impreso de forma indeleble en noruego, danés, sueco e inglés paquete de 5
12327522 500 ml Agua desionizada Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés paquete de 5
12317522 500 ml Agua destilada Impreso de forma indeleble en noruego, danés, sueco e inglés paquete de 5
15347037 500 ml Agua destilada Impreso de forma indeleble en ruso, polaco, alemán e inglés paquete de 5
15397037 500 ml Agua destilada Impreso de forma indeleble en árabe, francés e inglés paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 12580446 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor WGW535PML
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
  • Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
  • Impreso de forma indeleble
  • Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
  • Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Descripción Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
Incluye Tapón de polipropileno naranja
Material LDPE
Cantidad 5/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Naranja
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 140 mm
Tipo de producto Frasco lavador con impresiones plurilingües
Chemical Label Etanol
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón sin ventilación
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave