Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Código de producto. 11966815
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
White
Incluye:
Arabic, French, English Label
English, French, German, Spanish Label
Russian, Polish, German, English Label
Tapón de polipropileno amarillo
Tapón de polipropileno azul
Tapón de polipropileno blanco
Tapón de polipropileno naranja
Tapón de polipropileno rojo
Tapón de polipropileno verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
21 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color del tapón | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11966815 | 500 ml | Acetona | Rojo | Tapón de polipropileno rojo | paquete de 5 |
| 12580446 | 250 ml | Etanol | Naranja | Tapón de polipropileno naranja | 5 PCS |
| 11946815 | 250 ml | Metanol | Verde | Tapón de polipropileno verde | paquete de 5 |
| 12166220 | 250 ml | Agua | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | paquete de 5 |
| 12570446 | 250 ml | Acetona | Rojo | Tapón de polipropileno rojo | paquete de 5 |
| 12186220 | 250 ml | Isopropanol | Azul | Tapón de polipropileno azul | paquete de 5 |
| 12560446 | 250 ml | Agua desionizada | Blanco | English, French, German, Spanish Label | paquete de 5 |
| 12106230 | 250 ml | I. M. S. | Amarillo | Tapón de polipropileno amarillo | paquete de 5 |
| 12550446 | 250 ml | Agua destilada | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | 5 PCS |
| 10233610 | 500 ml | Metanol | Verde | Tapón de polipropileno verde | paquete de 5 |
| 10529950 | 500 ml | Agua | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | 5 PCS |
| 11343514 | 500 ml | Etanol | Naranja | Tapón de polipropileno naranja | 5 PCS |
| 10690121 | 500 ml | Isopropanol | Azul | Tapón de polipropileno azul | paquete de 5 |
| 10203370 | 500 ml | Agua desionizada | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | paquete de 5 |
| 10293700 | 500 ml | I. M. S. | Amarillo | Tapón de polipropileno amarillo | paquete de 5 |
| 10191740 | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | paquete de 5 |
| 12347522 | 500 ml | Agua | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | paquete de 5 |
| 12327522 | 500 ml | Agua desionizada | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | paquete de 5 |
| 12317522 | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Tapón de polipropileno blanco | paquete de 5 |
| 15347037 | 500 ml | Agua destilada | White | Russian, Polish, German, English Label | paquete de 5 |
| 15397037 | 500 ml | Agua destilada | White | Arabic, French, English Label | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Código de producto.
11966815
Proveedor
Azlon™
N.º de proveedor
WGW537PML
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Usar código promocional 27996
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
60.15 EUR hasta el 2026-09-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27996" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27996" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Impreso de forma indeleble
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
- Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español |
| Incluye | Tapón de polipropileno rojo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Chemical Label | Acetona |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón sin ventilación |
| Dispensación a través del tapón | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
| Forma | Cilíndrico |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de producto | Frasco lavador con impresiones plurilingües |
| Mostrar más Mostrar menos |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?