Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Código de producto. 11343514| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color del tapón | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11343514 | 500 ml | Etanol | Naranja | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | 5 PCS |
| 12580446 | 250 ml | Etanol | Naranja | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | 5 PCS |
| 11946815 | 250 ml | Metanol | Verde | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12166220 | 250 ml | Agua | Blanco | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12570446 | 250 ml | Acetona | Rojo | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12186220 | 250 ml | Isopropanol | Azul | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12560446 | 250 ml | Agua desionizada | Blanco | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12106230 | 250 ml | I. M. S. | Amarillo | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12550446 | 250 ml | Agua destilada | Blanco | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | 5 PCS |
| 11966815 | 500 ml | Acetona | Rojo | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 10233610 | 500 ml | Metanol | Verde | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 10529950 | 500 ml | Agua | Blanco | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | 5 PCS |
| 10690121 | 500 ml | Isopropanol | Azul | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 10203370 | 500 ml | Agua desionizada | Blanco | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 10293700 | 500 ml | I. M. S. | Amarillo | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 10191740 | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español | paquete de 5 |
| 12347522 | 500 ml | Agua | Blanco | Etiqueta noruega, danesa, sueca, inglesa | paquete de 5 |
| 12327522 | 500 ml | Agua desionizada | Blanco | Etiqueta noruega, neerlandesa, sueca, inglesa | paquete de 5 |
| 12317522 | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Etiqueta noruega, danesa, sueca, inglesa | paquete de 5 |
| 15347037 | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Ruso, Polaco, Alemán, Inglés Etiqueta | paquete de 5 |
| 15397037 | 500 ml | Agua destilada | Blanco | Etiqueta árabe, francesa, inglesa | paquete de 5 |
Usar código promocional 27957
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27957" para aplicar la oferta.
Description
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Impreso de forma indeleble
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
- Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés |
| Incluye | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C a 80 °C |
| Color del tapón | Naranja |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Chemical Label | Etanol |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |
| Tipo de tapón | Tapón sin ventilación |
| Dispensación a través del tapón | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
| Forma | Cilíndrico |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de producto | Frasco lavador con impresiones plurilingües |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.