Learn More
Azlon™ Botella de lavado de ventilación de seguridad multilingüe
Descripción
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente
- Impreso de forma indeleble en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y español)
- Elija entre cinco etiquetas de disolventes, entre las que se incluyen los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Impreso en inglés, francés, alemán y español |
| Incluye | Etiqueta en inglés, francés, alemán, español |
| Material | LDPE |
| Longitud (métrico) | 33,07cm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C a 80 °C |
| Anchura (métrico) | 19,08cm |
| Mostrar más |