Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
Código de producto. 10360025
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10360025 250 ml 10 PCS
10297574 30 ml 10 PCS
10287584 60 ml 10 PCS
12521446 100 ml 10 PCS
11313494 125 ml 10 PCS
10003734 150 ml 10 PCS
10370025 500 ml 10 PCS
10635515 1000 ml 5 PCS
10014654 2000 ml 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10360025 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BWH0250PN
Productos esenciales para el día a día de DWK Life Sciences
Usar código promocional 27957
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE Azlon™ son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE AzlonTM son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las no
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
  • Buena resistencia química
  • Se suministran en envase retráctil
  • Códigos de reciclaje SPI
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10/Paq.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 140mm
Altura (imperial) 5,51 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Botella redonda de boca ancha