Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Código de producto. 10708805
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 ml
100 mL
125 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
2000 ml
2000 mL
N.° por paquete:
10/paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) N.° por paquete unitSize
10708805 500 ml 10/paq. paquete de 10
10608015 30 ml 10/paq. paquete de 10
15777977 30 mL 1200 cada uno
10195714 60 ml 10/paq. paquete de 10
15787977 60 ml 800 cada uno
12565886 100 ml 10/paq. paquete de 10
15797977 100 mL 420 cada uno
10616865 125 ml 10/paq. 10 PCS
15707987 125 mL 350 cada uno
10626865 150 ml 10/paq. paquete de 10
12074707 250 ml 10/paq. paquete de 10
15737987 500 mL 110 cada uno
15747987 1000 mL 60 cada uno
10125374 1000 ml 5/paq. paquete de 5
15757987 2000 mL 30 cada uno
10298144 2000 ml 5/paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10708805 Proveedor Azlon N.º de proveedor BNH0500P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente. Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Azlon™ ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con la
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Ligeros pero muy resistentes durante el uso
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10/paq.
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 160 mm
Tipo de producto Frasco redondo de cuello estrecho
Altura (imperial) 6,29 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca