Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Código de producto. 10473861 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10473861 29/32 cada uno
12358029 19/26 paquete de 5
12368029 24/29 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10473861
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de paredes gruesas de PTFE Cowie Technology™ de longitud B europea es adecuado para un alto vacío.
Fabricado con PTFE con un reborde considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.
  • Junta de liberación automática para evitar que se pegue
  • Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
  • Usar hasta 280 °C (540 °F)
  • Tasa de fuga: < 1 x 10 -4  torr, litro, seg -1
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Los manguitos son inertes
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante
Para utilizar con (equipo) Juntas de vidrio esmerilado
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1 Unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 a +280 °C
Grosor 0,5mm
N.º de junta cónica estándar 29/32
Tipo Manga rígida