Learn More
Frasco aspirador de cuello estrecho, Azlon™ HDPE
Código de producto. 10339474
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de la unidad
10339474 1 PCS
1 options
Código de producto. 10339474 Proveedor Azlon N.º de proveedor BGH034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.75€
    55.90€ / paquete de 1
    Ahorro 12.85€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes, agua destilada, etc.; color: Blanco
  • Graduaciones en relieve y color translúcido.
  • Llaves de paso a prueba de fugas de funcionamiento suave
  • El asa de transporte resistente facilita el transporte.
  • Tapa de rosca para un almacenamiento seguro
  • Cumple con las pautas de la USFDA para el contacto con alimentos.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 49 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes, agua destilada, etc.
Altura con tapón (métrico) 330 mm
Incluye Tapón
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Estilo de cuello Estrecha
Tipo de producto Frasco de aspiración
Forma Octogonal