Learn More
Azlon™ Cubo de eliminación para vidrio
Product Code. 12060133
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
26,5 cm
70 cm
Anchura (métrico):
23 cm
30 cm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Altura (métrico) Anchura (métrico) Unit Size
12060133 26,5 cm 23 cm cada uno
12050133 70 cm 30 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12060133 Supplier Azlon™ Supplier No. DBG002P
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Para la eliminación segura de cristales rotos
Para la eliminación segura de cristales rotos
  • Cajas rígidas de autoensamblaje para la eliminación segura de cristales rotos.
  • Contienen el vidrio de forma segura gracias a un revestimiento de LDPE resistente a pinchazos y a prueba de fugas.
  • La tapa tiene una solapa de residuos integrada para un uso fácil y tiene una función de sellado para cuando la caja está llena.
  • Las cajas tienen instrucciones de uso impresas de manera clara.
Specifications
Fondo (métrico) 23 cm
Color Translúcido
Altura (métrico) 26,5 cm
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 23 cm
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación segura de cristales rotos
Tipo de montaje De sobremesa
Material LDPE
Tipo de producto Cubo de eliminación