Learn More
Azathioprine, Thermo Scientific™
113.00€ - 908.00€
| CAS | 446-86-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C9H7N7O2S |
| Peso molecular (g/mol) | 277.262 |
| Número MDL | MFCD00069203 |
| Clave InChI | LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek |
| PubChem CID | 2265 |
| ChEBI | CHEBI:2948 |
| Nombre IUPAC | 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine |
| SMILES | CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15444719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.03 |
1g |
113.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15454719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.06 |
5g |
419.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15464719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62314.09 |
10g |
908.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in Dichloromethane and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Protect from heat.
| 446-86-6 | |
| 277.262 | |
| LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N | |
| 2265 | |
| 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine |
| C9H7N7O2S | |
| MFCD00069203 | |
| azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek | |
| CHEBI:2948 | |
| CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
| Azathioprine | |
| C9H7N7O2S | |
| 14,902 | |
| Soluble in Dichloromethane and dimethyl sulfoxide. | |
| CN1C=NC(=C1SC2=NC=NC3=C2NC=N3)[N+](=O)[O-] | |
| 277.262 | |
| CHEBI:2948 |
| 446-86-6 | |
| MFCD00069203 | |
| azathioprine, azothioprine, imuran, azathioprin, azatioprin, azamun, azanin, imurel, ccucol, imurek | |
| LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N | |
| 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purine | |
| 2265 | |
| 277.26 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H350-H302-H315-H319-H335
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 207-175-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UO8925000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C