Learn More
Axygen™ Trituradora de tejido
Código de producto. 12649595 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Envasadas individualmente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
12649595 Envasadas individualmente paquete de 100
1 options
Código de producto. 12649595 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PES15BSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    114.87€ / paquete de 100
    Ahorro 8.13€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a tubos para centrífuga de 1,5 y 2,0 ml.
  • Construcción de polipropileno inerte y duradera
  • Diseñado para adaptarse a tubos de microcentrífuga de 1,5 y 2,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Tubo de microcentrífuga y tubo para PCR de 1,5 y 2 ml
Envase Envasadas individualmente
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril