Descripción
Axygen™ El sistema de recarga de puntas contiene un soporte de recarga duradero que se puede rellenar fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
- El RFL-R es adecuado tanto para el modelo 10 μL y 200 μInsertos de recambio L
- El RFL-R-1200 es adecuado para 1200 μInsertos de recambio L
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenas
- La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente
- El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Insertos de ajuste universal de estilo Gilson P2/P10 y 200 μl |
| Modelo | RFL-R-1200 |
| Envase | 10 gradillas/paquete; 3 paquetes/caja |
| Tipo de producto | Recipiente de recarga vacío con tapa |