Learn More
Axygen™ Tubos de PCR con tapón plano de 0,2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11396044 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Tubo de PCR de recuperación máxima
Tubo para PCR de pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
11396044 Azul Tubo para PCR de pared delgada paquete de 1000
12736849 Azul Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
11356054 Surtido Tubo para PCR de pared delgada paquete de 1000
12746849 Transparente Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
11376044 Transparente Tubo para PCR de pared delgada 1000 PCS
12756859 Verde Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
11306054 Verde Tubo para PCR de pared delgada paquete de 1000
12766859 Blanco Tubo de PCR de recuperación máxima paquete de 10000
12786859 Naranja Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
12796859 Rojo Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
11326054 Rojo Tubo para PCR de pared delgada paquete de 1000
12706869 Violeta Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
11336054 Violeta Tubo para PCR de pared delgada paquete de 1000
12716869 Amarillo Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
11346054 Amarillo Tubo para PCR de pared delgada paquete de 1000
11320145 Espectro Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11396044 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR02B
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
  • Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • El tapón de inserción uniforme cierra herméticamente en toda su longitud para ofrecer un cierre hermético que evita la evaporación de la muestra
  • La opción Maxymum Recovery™ proporciona una retención ultrabaja y un rendimiento elevado
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Disponibles en una amplia variedad de colores para ofrecer compatibilidad con la codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Azul
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 1000/paquete, 10 paquetes/caja
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR de pared delgada