Learn More
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Código de producto. 11326254 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio
Litto, etileno o vinilo
Poliéster
Poliolefina
Rayón
Tipo de producto:
Lámina de sellado por calor
Película de sellado
Película de sellado AxySeal
Película de sellado CyclerSeal
Película de sellado UltraClear
Película de sellado transpirable
Rollo de lámina de sellado
Rollo de lámina de sellado CyclerSeal
Dimensiones (L x An):
153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg)
4,52 x 196 in. (115 x 500 m)
5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm)
5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm)
6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm)
78 x 610 mm
No disponible
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Dimensiones (L x An) Esterilidad Tamaño de la unidad
11326254 Rayón Película de sellado transpirable 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) No estéril paquete de 100
12732796 Rayón Película de sellado transpirable 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) No estéril paquete de 1000
12742796 Rayón Película de sellado transpirable 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) Estéril paquete de 500
11336254 Rayón Película de sellado transpirable 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) Estéril paquete de 50
12623616 Aluminio Rollo de lámina de sellado 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) No estéril cada uno
12633726 Aluminio Rollo de lámina de sellado 78 x 610 mm No estéril cada uno
12613616 Poliéster Rollo de lámina de sellado CyclerSeal 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) No estéril cada uno
12645926 Poliéster Rollo de lámina de sellado CyclerSeal 78 x 610 mm No estéril cada uno
12557947 Litto, etileno o vinilo Lámina de sellado por calor 5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm) No estéril paquete de 100
12752796 Aluminio Película de sellado 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) No estéril paquete de 500
12577947 Aluminio Película de sellado 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) No estéril 100 PCS
12782796 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) Estéril paquete de 500
11380215 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) Estéril paquete de 100
12772796 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) No estéril paquete de 500
11336074 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) No estéril paquete de 100
13131824 Poliéster Película de sellado CyclerSeal 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) No estéril paquete de 500
12014538 Poliéster Película de sellado CyclerSeal 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) No estéril paquete de 100
13191604 Poliolefina Película de sellado UltraClear No disponible No estéril paquete de 500
11304325 Poliolefina Película de sellado UltraClear No disponible No estéril 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 11326254 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor BF400
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece gran economía por su facilidad de descarte.
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, Axygen Las películas son una forma fácil y rentable de sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. El rango de temperatura de la película de sellado °va desde -40 °C hasta +104 °C.
Transpirable
  • Permite un intercambio de gases eficaz para el cultivo celular y bacteriano.— al tiempo que se previene la contaminación
  • Selle placas de cultivo de polipropileno y poliestireno, placas de 96 y 384 pocillos, incluidas otras placas de ensayo
Aluminio
  • Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
  • Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
  • Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
  • Perforable, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
  • Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
AxySeal
  • A base de poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme y consistente para eliminar el efecto de borde en superficies sensibles. ELISA ensayos
  • Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
  • Disponible en envases no estériles y estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Rayón
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 6,02 in
Longitud (métrico) 153 mm
N.º por caja 1000
N.° por paquete 100
Dimensiones (L x An) 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg)
Anchura (imperial) 3,24 in
Anchura (métrico) 82.3 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para aplicaciones que van desde la PCR y PCR en tiempo real a ELISA y cultivo celular, permite el intercambio eficaz de gases para cultivos celulares y bacterianos, además de prevenir la contaminación
Tipo de producto Película de sellado transpirable
Grosor 50 μm
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +80 °C