Description
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, Axygen Las películas son una forma fácil y rentable de sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. El rango de temperatura de la película de sellado °va desde -40 °C hasta +104 °C.
Transpirable
- Permite un intercambio de gases eficaz para el cultivo celular y bacteriano.— al tiempo que se previene la contaminación
- Selle placas de cultivo de polipropileno y poliestireno, placas de 96 y 384 pocillos, incluidas otras placas de ensayo
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
- El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
- A base de poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme y consistente para eliminar el efecto de borde en superficies sensibles. ELISA ensayos
- Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponible en envases no estériles y estériles
Spécification
Spécification
| Material | Poliolefina |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | No disponible |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real a ELISA y cultivo celular, la transparencia de la película permite el análisis óptico durante la PCR en tiempo real |
| Tipo de producto | Película de sellado UltraClear |
| Grosor | 70 μm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +104 °C |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.