Learn More
Axygen™ Alfombrilla de sellado AxyMats™ para microplacas para PCR de 96 pocillos
Código de producto. 12577897 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12577897 Silicona paquete de 50
1 options
Código de producto. 12577897 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor AM96PCRRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    336.27€ / paquete de 50
    Ahorro 193.73€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Silicona
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Tipo de producto Alfombrilla de sellado
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility Microplaca de 96 pocillos de PCR