Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
Código de producto. 13164824 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Transparente
Varios
Estilo de falda:
Completa
Elevado
Medio
Sin faldón
Formato:
Esquina de una sola muesca
Estándar
Parte superior plana
Pozos elevados
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Estilo de falda Formato Tamaño de la unidad
13164824 Transparente Medio Esquina de una sola muesca 50 PCS
12799438 Transparente Elevado Estándar paquete de 50
11396124 Transparente Elevado Estándar paquete de 10
12112580 Transparente Sin faldón Estándar paquete de 50
11391804 Transparente Sin faldón Estándar paquete de 10
11330185 Transparente Sin faldón Parte superior plana 25 PCS
12335193 Transparente Sin faldón Parte superior plana 100 PCS
12719458 Transparente Completa Estándar 50 PCS
11380185 Transparente Completa Estándar 10 PCS
11320185 Negro Sin faldón Parte superior plana paquete de 25
12799448 Azul Completa Estándar paquete de 50
12779458 Amarillo Completa Estándar paquete de 50
12739458 Naranja Completa Estándar paquete de 50
12779448 Blanco Sin faldón Parte superior plana paquete de 100
12749458 Rojo Completa Estándar paquete de 50
12709458 Negro Completa Estándar paquete de 50
12789448 Varios Completa Estándar paquete de 50
12799478 Transparente Sin faldón Pozos elevados paquete de 50
10332390 Transparente Medio Estándar paquete de 50
12567787 Transparente Medio Estándar paquete de 10
12537797 Transparente Medio Esquina de una sola muesca 10 PCS
12769458 Blanco Completa Estándar paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Código de producto. 13164824 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR96M2HSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    318.15€ / paquete de 50
    Ahorro 55.85€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmi
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
  • Esquina de una sola muesca
  • Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras Sin código de barras
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa
    Formato Esquina de una sola muesca
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Transparente
    Tipo de producto PCR Microplate
    Para utilizar con (equipo) PCR de ABI 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 y unidades de secuenciación ABI
    Estilo de falda Medio
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 200 μl
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 10/Paq.