Learn More
Axygen™ Microplaca para PCR 100μl de 96 pocillos
Código de producto. 10352200 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
10 PCS
50 PCS
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Tamaño de la unidad
10352200 Sin código de barras paquete de 50
10743262 Incluye código de barras 50 PCS
12587787 Incluye código de barras 10 PCS
12577787 Sin código de barras 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10352200 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR96LC480W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    420.54€ / paquete de 50
    Ahorro 209.46€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las™™96 100μmicroplacas de PCR Corning Axygen -Well L están diseñadas específicamente para ser compatibles
La microplaca de PCR Axygen™ de 96 pocillos está diseñada para adaptarse al Roche Light Cycler 480. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Incluye una lámina de sellado ultratransparente y una cuadrícula alfanumérica impresa para facilitar la identificación de los pocillos.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Incluye láminas de sellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras Sin código de barras
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Blanco
    Tipo de producto PCR Microplate
    Para utilizar con (equipo) Roche Light Cycler 480
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 100 μl
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    Incluye Lámina de sellado ultratransparente, cuadrícula alfanumérica impresa
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 10/Paq.