Descripción
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de tran
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de perfil bajo está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón y perfil bajo Optimizadas para PCR rápida Diseñadas para termocicladores ABI Aplicación/Compatibilidad: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti y StepOne
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 100 cajas, paquete de 25 |
| Línea de productos | Axygen |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Parte superior estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne |
| Mostrar más |