Learn More
Axygen™ Tubos para microcentrífuga con tapón a presión de polipropileno de 5 ml
Código de producto. 15237179 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Tamaño de la unidad
15237179 Transparente Estéril paquete de 250
15247179 Ámbar No estéril paquete de 250
15227179 Transparente No estéril paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15237179 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor MCT500CS
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso en aplicaciones con requisitos de muestras de volumen bajo
Axygen Los tubos de microcentrífuga MaxyClear están disponibles en una variedad de colores. Axygen Maxymum Recovery™ También están disponibles opciones de superficie y estériles. Los tubos de microcentrífuga SnapLock tienen superficies de tapón esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa cuenta con un orificio de perforación en el centro. Hay tubos de microcentrífuga sin tapa disponibles para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una solidez y resistencia química excepcionales. No pueden esterilizarse en autoclave ni resistente la ebullición.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14 000 FCR.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Color - variados: cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Color - espectro: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Transparente
Material Homopolímero
N.° por paquete 250/Paq.
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión
Forma del fondo Cilíndrico
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga