Learn More
Axygen™ Tubos para microcentrífuga con tapón a presión de polipropileno de 5 ml
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Axygen Los tubos de microcentrífuga MaxyClear están disponibles en una variedad de colores. Axygen Maxymum Recovery™ También están disponibles opciones de superficie y estériles. Los tubos de microcentrífuga SnapLock tienen superficies de tapón esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa cuenta con un orificio de perforación en el centro. Hay tubos de microcentrífuga sin tapa disponibles para algunos tamaños.
- Los tubos de microcentrífuga transparentes de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
- Los tubos de copolímero ofrecen una solidez y resistencia química excepcionales. No pueden esterilizarse en autoclave ni resistente la ebullición.
- Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
- La fuerza G máxima es de 14 000 FCR.
- Libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
- Color - variados: cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
- Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
- Color - espectro: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Homopolímero |
| N.° por paquete | 250/Paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Forma del fondo | Cilíndrico |
| Mostrar más |