Descripción
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
- Apirógenas
- Punta fina
- Maxymum Recovery Tecnología para retención ultrabaja y alto rendimiento
Información de órdenes
- A granel: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja
- En rack: 96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 300 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja, Universal |
| Envase | Gradilla con bisagras |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Línea de productos | Maxymum Recovery |
| Material | Polipropileno |