Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 200 μl: 200 μl, biselada, referencia
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
(Este es el reemplazo sugerido para T-205-WB-CL)
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
- Apirógenas
- Calibre ancho
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1 a 200μ L |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Biselado, Universal |
| Envase | 1.000 Puntas/paq., 20 paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Mostrar más |